Få mere at vide
Trimethylsulfonium methylsulfate, 98%
Artikelnummer. 10686874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686874 25 g Glasflaske 25g
10453545 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386610250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2181-44-4 | C4H12O4S2 | 188.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2181-44-4
Molekylær formel C4H12O4S2
Molekylvægt (g/mol) 188.27
MDL nummer MFCD00012205
InChI nøgle ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium methyl sulfate, trimethylsulfonium methylsulfate, methyl sulfate; trimethylsulfanium, trimethylsulfonium methyl sulfate 1-, acmc-20ajcy, trimethylsulphonium methylsulphate, trimethylsulfonium methyl sulphate, methyl sulfate; trimethylsulfonium, trimethyl sulfonium methyl sulfate, trimethylsulphonium methyl-sulphate
PubChem CID 2760871
IUPAC navn methyl sulfate;trimethylsulfanium
SMIL COS(=O)(=O)[O-].C[S+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium methylsulfate
Smeltepunkt 92.0°C to 94.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 188.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfonium methylsulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.