Få mere at vide
Trimethylsulfoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30454208
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454208 1 g
30453197 50 g
30452222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7974801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2181-42-2
Molekylær formel C3 H9 S . I
Molekylvægt (g/mol) 204.07
Synonym Sulfonium, trimethyl-, iodide (1:1) (ACI), Sulfonium, trimethyl-, iodide (8CI, 9CI), Trimethylsulfonium iodide (6CI, 7CI), Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
IUPAC navn trimethylsulfanium; Jodid
SMIL [I-].C[S+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium iodide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 203.947