Få mere at vide
Trimethylsulfoniumiodid, 98%
Artikelnummer. 11450483
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450483 250 g 250g
11440483 50 g 50g
11430483 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12639.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204,069 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2181-42-2
Molekylær formel C3H9IS
Molekylvægt (g/mol) 204.069
MDL nummer MFCD00011632
InChI nøgle VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC navn trimethylsulfanium;iodid
SMIL C[S+](C)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium iodide
Smeltepunkt ∼215 °C (sublimering)
Mængde 250 g
Beilstein 3555192
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 204.07
Procent renhed 99%