Få mere at vide
Trimethylsulfoniumiodid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsulfonium iodide |
| Smeltepunkt | ∼215°C (sublimation) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3555192 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 204.07 |
| Procent renhed | 99% |