Få mere at vide
Trimethylsulfoniumiodid, 98%
Artikelnummer. 10214860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10214860 100 g Plastflaske -
10133430 25 g Plastflaske 25g
10435755 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140251000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2181-42-2
Molekylær formel C3H9IS
Molekylvægt (g/mol) 204.07
MDL nummer MFCD00011632
InChI nøgle VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC navn trimethylsulfanium;iodid
SMIL C[S+](C)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium iodide
Smeltepunkt 215,0 °C til 220,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3SI
Mængde 100 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 204.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker