Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsulfonium iodide |
| Smeltepunkt | 215.0°C to 220.0°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Argentometry) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)3SI |
| Mængde | 25 g |
| Fieser | 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Vis mere |