Få mere at vide
Trimethylsulfonium Hydroxide (0.2mol/L in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30455746
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30455746 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30455746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79700010ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium Hydroxide
CAS 17287-03-5
Molekylær formel C3H10OS
Mængde 10 mL
Synonym Sulfonium','trimethyl-','hydroxide (8CI','9CI), Trimethylsulfonium hydroxide (6CI)
InChI formel InChI=1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMIL [OH-].C[S+](C)C
IUPAC navn trimethylsulfanium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 94.18
Formel vægt 94.0452
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.2 mol/L