Få mere at vide
Trimethylsulfoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30454255
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30454255 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30454255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT798375500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium Chloride
CAS 3086-29-1
Molekylær formel C3H9S . Cl
Mængde 500 mg
Synonym Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI)
InChI formel InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[S+](C)C
IUPAC navn trimethylsulfanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 112.62
Formel vægt 112.0113