Få mere at vide
Trimethylsulfoniumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsulfonium Chloride |
| CAS | 3086-29-1 |
| Molekylær formel | C3H9S . Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[S+](C)C |
| IUPAC navn | trimethylsulfanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.62 |
| Formel vægt | 112.0113 |