Få mere at vide
Trimethylsulfoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11486117
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486117 25 g 25g
11496117 100 g 100g
11406127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25098.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Add to basket
CAS: 3084-53-5 | C3H9BrS | 157,069 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3084-53-5
Molekylær formel C3H9BrS
Molekylvægt (g/mol) 157.069
MDL nummer MFCD00051367
InChI nøgle GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium bromide, trimethylsulfoniumbromide, sulfonium, trimethyl-, bromide, trimethylsulfanium bromide, unii-j59ncr7385, sulfonium, trimethyl-, bromide 1:1, acmc-209hj3, ksc492m3f
PubChem CID 2735154
IUPAC navn trimethylsulfanium;bromid
SMIL C[S+](C)C.[Br-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trimethylsulfonium bromide
Smeltepunkt 203°C (sublimation)
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 157.07
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylsulfonium bromide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsulfonium bromide