Få mere at vide
Trimethylstearylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30451112
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30451112 5 g
1 options
Artikelnummer. 30451112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8960035G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Trimethyloctadecylammonium Chloride
CAS 112-03-8
Molekylær formel C21 H46 N . Cl
Mængde 5 g
Synonym 1-Octadecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Trimethyloctadecylammonium chloride (6CI), AB 250, AB 250 (surfactant), Aliquat 7, Arcade T 800, Arquad 18, Arquad 18-50, Arquad 18-55, Arquad 18-63, Boraquat P 30, CA 2450, CA 2465, Catinal STC 25AQ, Catinal STC 25W, Catinal STC 70ET, Catinal STC 80, Catinal STS 80, Catiogen TMS, Cation AB, Cation AB 600, Cationic emulsifier 1831, Dehyquart B, Econol TMS 28, Electrostripper QE, FAC 1W, Genamin STAC, Genamin STACP, Kamin RMS, Lebon TM 18, Lipo Gard 18-63, Lipoquad T 800, Miconium STAC 65, Monostearyltrimethylammonium chloride, Nikkol CA 2450, Nikkol CA 2465, Nissan Cation AB, Nissan Cation AB 600, Octadecyltrimethylammonium chloride, Q-S-T 50, Quartamin 80W, Quartamin 86, Quartamin 869P, Quartamin 86P, Quartamin 86P Conc, Quartamin 86W, Quartamin P 85, Quaternium 10, Quaternium 1831, STAC, Stearimonium chloride, Steartrimonium chloride, Stearyltrimethylammonium chloride, Stearyltrimonium chloride, Trimethylstearylammonium chloride, Varisoft TSC
InChI formel InChI=1S/C21H46N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(octadecyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 348.05
Formel vægt 347.3319
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.