Få mere at vide
Trimethylsilylpropargylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30452619
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30452619 5 g
1 options
Artikelnummer. 30452619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7981755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilylpropargyl Alcohol
CAS 5272-36-6
Molekylær formel C6H12OSi
Mængde 5 g
Synonym 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, (3-Hydroxy-1-propynyl)trimethylsilane, 1-(Trimethylsilyl)-1-propyn-3-ol, 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Alcohol, 3-Trimethylsilylyprop-2-ynol, Hydroxymethyl(trimethylsilyl)acetylene, NSC 617397
InChI formel InChI=1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)C#CCO
IUPAC navn 3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 128.24
Formel vægt 128.0657