Få mere at vide
Trimethylsilylacetylen, 98%
Artikelnummer. 10421251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421251 25 g Glasflaske 25g
10123790 5 g Glasflaske 5g
10206133 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10421251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203570250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-54-2
Molekylær formel C5H10Si
Molekylvægt (g/mol) 98.22
MDL nummer MFCD00008569
InChI nøgle CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC navn ethynyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilylacetylene
Farve Farveløs
Tæthed 0.6900g/mL
Kogepunkt 53 °C
Flammepunkt -34 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiC∽CH
Brydningsindeks 1,3873 til 1,3903
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.69
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 98.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilylacetylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.