Få mere at vide
Trimethylsilylacetylene, 98%
Artikelnummer. 10206133 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10206133
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-54-2
Molekylær formel C5H10Si
Molekylvægt (g/mol) 98.22
MDL nummer MFCD00008569
InChI nøgle CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC navn ethynyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilylacetylene
Farve Farveløs
Tæthed 0.6900g/mL
Kogepunkt 53°C
Flammepunkt -34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiC∽CH
Brydningsindeks 1.3873 to 1.3903
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.69
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 98.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilylacetylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.