Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsilylacetylene |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.6900g/mL |
| Kogepunkt | 53 °C |
| Flammepunkt | -34 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3SiC∽CH |
| Brydningsindeks | 1,3873 til 1,3903 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Trimethylsilylacetylene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.