Få mere at vide
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 11494204
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494204 10 g 10g
11404214 50 g 50g
11414214 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12535.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.253 g/mol
Trimethylsilyl trifluormethansulfonat bruges til at fremstille kraftfulde Lewis syre, difluorbortriflatetherat i acetonitril opløsningsmiddel. Det bruges også som reagens i en Dieckmann-lignende ringslutning af ester-imider og diestere. Yderligere bruges det til omdannelse af carbonylforbindelser til deres enolethere. Det bruges også til kemiske glycosyleringsreaktioner. Dets reaktivitet ligner trimethylsilylchlorid og er også involveret i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilyl trifluormethansulfonat bruges til at fremstille kraftfulde Lewis syre, difluorbortriflatetherat i acetonitril opløsningsmiddel. Det bruges også som reagens i en Dieckmann-lignende ringslutning af ester-imider og diestere. Yderligere bruges det til omdannelse af carbonylforbindelser til deres enolethere. Det bruges også til kemiske glycosyleringsreaktioner. Dets reaktivitet ligner trimethylsilylchlorid og er også involveret i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med alifatiske, aromatiske kulbrinter, halogenalkaner og ethere. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugt- og luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27607-77-8
Molekylær formel C4H9F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 222.253
MDL nummer MFCD00000406
InChI nøgle FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
IUPAC navn trimethylsilyltrifluormethansulfonat
SMIL C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.225
Kogepunkt 39°C to 40°C (12 mmHg)
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lineær formel (CH3)3SiSO3CF3
Brydningsindeks 1.36
Mængde 10 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1868911
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9719
Opløselighedsinformation Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,haloalkanes and ethers. Immiscible with water.
Formel vægt 222.26
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate