Få mere at vide
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 10042640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
Artikelnummer. 10042640
Brand: Thermo Scientific Acros 209440500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27607-77-8
Molekylær formel C4H9F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 222.26
MDL nummer MFCD00000406
InChI nøgle FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
IUPAC navn trimethylsilyltrifluormethansulfonat
SMIL C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.2250g/mL
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO3Si(CH3)3
Brydningsindeks 1.3600 to 1.362
Mængde 50 mL
Fieser 08,514; 09,497; 10,438; 11,584; 12,543; 13,118; 14,333; 16,363; 17,379
Merck Index 15, 9891
Specifik vægtfylde 1.225
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 222.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Fuming Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.