Få mere at vide
(Trimethylsilyl)methylmagnesiumchlorid, 1,3M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10746753 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10287212 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10746753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377468000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13170-43-9 , 109-99-9 , 108-88-3
Molekylær formel C4H11ClMgSi
Molekylvægt (g/mol) 146.97
MDL nummer MFCD00009916
InChI nøgle NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
PubChem CID 2734900
SMIL C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
Farve Farveløs til Grøn
Navn note 1.1M Solution in THF
CAS min % 18.37, 80.22
CAS Max % 19.78, 81.63
Lineær formel (CH3)3Si-CH2-MgCl
Koncentration 1.2 to 1.5M
Fieser 16,118; 15,343; 12,540; 06,636; 05,724; 10,433
Tæthed 1.0400g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts violently with water.
IUPAC navn magnesium;methanidyl(trimethyl)silan;chlorid
Formel vægt 146.97
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.04
Mængde 800 mL
Flammepunkt −17°C
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride, 1.1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.