Få mere at vide
(Trimethylsilyl)methylmagnesiumchlorid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451426
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451426 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15451426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54635.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
CAS 13170-43-9
Molekylær formel C4H11ClMgSi
Lineær formel (CH3)3SiCH2MgCl
MDL nummer MFCD00009916
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
InChI nøgle NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
IUPAC navn magnesium;methanidyl(trimethyl)silan;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 146.97
PubChem CID 2734900
Formel vægt 146.97
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF