Få mere at vide
(Trimethylsilyl)methyllithium, 0,7M (10 vægt%) opløsning i hexaner, AcroSeal™
Artikelnummer. 10366654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10366654 100 mL 100ml
10183064 800 mL 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366654 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 DKK
    1477.63 DKK / 100ml
    Spare 47.37 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1822-00-0 | C4H11LiSi | 94,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trimethylsilyl)methyllithium
Navn note 0,8M (12 vægt%) opløsning i hexaner
CAS 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1
CAS min % 7.0, 86.0
CAS Max % 14.0, 93.0
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 0.6500g/mL
Kogepunkt 65,0 °C til 70,0 °C
Flammepunkt −40 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C4H11LiSi
Lineær formel LiCH2Si(CH3)3
MDL nummer MFCD00010747
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.65
Synonym trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
InChI nøgle KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
IUPAC navn lithium;methanidyl(trimethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 94.16
PubChem CID 3482579
Formel vægt 94.16
Procent renhed 7 til 14 vægtprocent.
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10wt%) solution in hexanes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear, Trimethylsilylmethyl lithium