Få mere at vide
Trimethylsilyl isothiocyanate, 94%
Artikelnummer. 11332086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332086 25 g 25g
11322086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03277.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2290-65-5 | C4H9NSSi | 131.268 g/mol
Trimethylsilyl isothiocyanat bruges som derivatiseringsreagens under syntesen af aminosyrethiohydantoiner. Det deltager i ringåbningsreaktionen af N-substituerede aziridiner og cyclohexenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilyl isothiocyanat bruges som derivatiseringsreagens under syntesen af aminosyrethiohydantoiner. Det deltager i ringåbningsreaktionen af N-substituerede aziridiner og cyclohexenoxid.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidlerAlkoholer, stærke baser, aminer, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2290-65-5
Molekylær formel C4H9NSSi
Molekylvægt (g/mol) 131.268
MDL nummer MFCD00004797
InChI nøgle XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
PubChem CID 75297
IUPAC navn isothiocyanato(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl isothiocyanate
Smeltepunkt -33°C
Tæthed 0.932
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.482
Mængde 25 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1745262
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 131.27
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl isothiocyanate