Få mere at vide
Trimethylsilyl isothiocyanate, 94%
Artikelnummer. 11322086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322086 5 g 5g
11332086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03277.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2290-65-5 | C4H9NSSi | 131.268 g/mol
Trimethylsilyl isothiocyanat bruges som derivatiseringsreagens under syntesen af aminosyrethiohydantoiner. Det deltager i ringåbningsreaktionen af N-substituerede aziridiner og cyclohexenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilyl isothiocyanat bruges som derivatiseringsreagens under syntesen af aminosyrethiohydantoiner. Det deltager i ringåbningsreaktionen af N-substituerede aziridiner og cyclohexenoxid.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidlerAlkoholer, stærke baser, aminer, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2290-65-5
Molekylær formel C4H9NSSi
Molekylvægt (g/mol) 131.268
MDL nummer MFCD00004797
InChI nøgle XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
PubChem CID 75297
IUPAC navn isothiocyanato(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl isothiocyanate
Smeltepunkt -33°C
Tæthed 0.932
Kogepunkt 143°C to 144°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.482
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1745262
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 131.27
Procent renhed 94%