Få mere at vide
Trimethylsilyl isocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsilyl isocyanate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3 |
| Formel vægt | 115.045 |