Få mere at vide
Trimethylsilyl isocyanate, 94%
Artikelnummer. 11440473
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440473 250 g 250g
11420473 10 g 10g
11430473 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12633.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Trimethylsilylisocyanat anvendes til fremstilling af 1-usubstituerede 4-(dialkylamino)imidazolin-2-oner. Det finder anvendelse i carbamoylering af aromatiske carbonhydrider og alkoholer. Det bruges også til fremstilling af primære amider fra Grignard-reagenser. Yderligere bruges det til syntese af cykliske imider. Det bruges også til syntese af trifluoracetylisocyanat og cykliske imider. Ud over dette anvendes det til omdannelse af isocyanater til carbodiimider under anvendelse af cyclopentadienyl Mn(CO) 3- katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilylisocyanat anvendes til fremstilling af 1-usubstituerede 4-(dialkylamino)imidazolin-2-oner. Det finder anvendelse i carbamoylering af aromatiske carbonhydrider og alkoholer. Det bruges også til fremstilling af primære amider fra Grignard-reagenser. Yderligere bruges det til syntese af cykliske imider. Det bruges også til syntese af trifluoracetylisocyanat og cykliske imider. Ud over dette anvendes det til omdannelse af isocyanater til carbodiimider under anvendelse af cyclopentadienyl Mn(CO) 3- katalyse.
Opløselighed Blandbar med
ethere og o-dichlorbenzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, stærke baser, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-02-1
Molekylær formel C4H9NOSi
Molekylvægt (g/mol) 115.21
MDL nummer MFCD00001993
InChI nøgle NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
IUPAC navn isocyanato(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl isocyanate
Smeltepunkt -49°C
Tæthed 0.859
Kogepunkt 90°C to 92°C
Flammepunkt −2°C (28°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.396
Mængde 250 g
FN nummer UN2478
Beilstein 1744962
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formel vægt 115.21
Procent renhed 94%