Få mere at vide
Trimethylsilyl isocyanate, 94%
Artikelnummer. 11420473
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420473 10 g 10g
11430473 50 g 50g
11440473 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12633.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Trimethylsilylisocyanat anvendes til fremstilling af 1-usubstituerede 4-(dialkylamino)imidazolin-2-oner. Det finder anvendelse i carbamoylering af aromatiske carbonhydrider og alkoholer. Det bruges også til fremstilling af primære amider fra Grignard-reagenser. Yderligere bruges det til syntese af cykliske imider. Det bruges også til syntese af trifluoracetylisocyanat og cykliske imider. Ud over dette anvendes det til omdannelse af isocyanater til carbodiimider under anvendelse af cyclopentadienyl Mn(CO) 3- katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilylisocyanat anvendes til fremstilling af 1-usubstituerede 4-(dialkylamino)imidazolin-2-oner. Det finder anvendelse i carbamoylering af aromatiske carbonhydrider og alkoholer. Det bruges også til fremstilling af primære amider fra Grignard-reagenser. Yderligere bruges det til syntese af cykliske imider. Det bruges også til syntese af trifluoracetylisocyanat og cykliske imider. Ud over dette anvendes det til omdannelse af isocyanater til carbodiimider under anvendelse af cyclopentadienyl Mn(CO) 3- katalyse.
Opløselighed Blandbar med
ethere og o-dichlorbenzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, stærke baser, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-02-1
Molekylær formel C4H9NOSi
Molekylvægt (g/mol) 115.21
MDL nummer MFCD00001993
InChI nøgle NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
IUPAC navn isocyanato(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl isocyanate
Smeltepunkt -49°C
Tæthed 0.859
Kogepunkt 90°C to 92°C
Flammepunkt −2°C (28°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.396
Mængde 10 g
FN nummer UN2478
Beilstein 1744962
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formel vægt 115.21
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl isocyanate