Få mere at vide
(Trimethylsilyl)diazomethan, teknisk, ca. 1,8 til 2,4 M opløsning i hexaner, AcroSeal™ , ACROS Organics™
Artikelnummer. 10141095 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10141095 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10141095 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3915.00 DKK
    3417.65 DKK / 100ml
    Spare 497.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
CAS min % 32.15, 62.77
CAS Max % 37.23, 67.85
Farve Gul
Tæthed 0.6750g/mL
Kogepunkt 96,0 °C
Flammepunkt −23 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C4H10N2Si
Lineær formel (CH3)3SiCHN2
MDL nummer MFCD00053946
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.675
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
IUPAC navn diazomethyl(trimethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 114.22
PubChem CID 167693
Formel vægt 114.22
Grad Teknisk
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.