Få mere at vide
(Trimethylsilyl)diazomethane, approx. 2M solution in diethyl ether
Artikelnummer. 10356294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356294 5 mL Glass bottle 5ml
10633975 25 mL Glass bottle 25ml
10492694 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10356294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18107-18-1 , 60-29-7
Molekylær formel C4H10N2Si
Molekylvægt (g/mol) 114.23
MDL nummer MFCD00053946
InChI nøgle ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC navn diazomethyl(trimethyl)silane
SMIL C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trimethylsilyl)diazomethane
Navn note Approx. 2M solution in diethyl ether
CAS min % 28.19, 67.36
CAS Max % 32.64, 71.81
Farve White
Tæthed 0.7700g/mL
Flammepunkt −35°C
Emballage Glass bottle
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.77
Formel vægt 114.23
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.