Få mere at vide
(Trimethylsilyl)diazomethan, 2M opløsning i hexaner, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10609433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Förpackningsstorlek
100ml
25ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10609433
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 385331000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
Molekylær formel C4H10N2Si
Molekylvægt (g/mol) 114.22
InChI nøgle ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC navn diazomethyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS min % 32.15, 64.47
CAS Max % 35.54, 67.85
Farve Gul
Tæthed 0.6750g/mL
Kogepunkt 96.0°C
Flammepunkt −23°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiCHN2
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.675
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 114.22
Grad Teknisk
Fysisk form Løsning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H370-Forårsager organskader.
Skyddsangivelse
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.