Få mere at vide
Trimethylsilyl cyanide, 97%
Artikelnummer. 11494147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494147 5 g 5g
11404157 25 g 25g
11414157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19598.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
Trimethylsilylcyanid anvendes som reagens ved fremstilling af optisk aktive cyanohydriner. Det bruges til derivatisering af komplekse metabolitblandinger med GC-MS. Det anvendes til fremstilling af Reissert-forbindelser, som repræsenterer reaktive polyamider. Yderligere bruges det til at omdanne pyridin-N-oxider til 2-cyanopyridin. Det bruges også som en cyanidkilde i en enantioselektiv organokatalytisk Strecker-type reaktion af alifatiske N,N-dialkylhydrazoner. Ud over dette bruges det som et reagens til cyanosilylering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilylcyanid anvendes som reagens ved fremstilling af optisk aktive cyanohydriner. Det bruges til derivatisering af komplekse metabolitblandinger med GC-MS. Det anvendes til fremstilling af Reissert-forbindelser, som repræsenterer reaktive polyamider. Yderligere bruges det til at omdanne pyridin-N-oxider til 2-cyanopyridin. Det bruges også som en cyanidkilde i en enantioselektiv organokatalytisk Strecker-type reaktion af alifatiske N,N-dialkylhydrazoner. Ud over dette bruges det som et reagens til cyanosilylering af aldehyder.
Opløselighed Blandbar med
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7677-24-9
Molekylær formel C4H9NSi
Molekylvægt (g/mol) 99.21
MDL nummer MFCD00001765
InChI nøgle LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
IUPAC navn trimethylsilylformonitril
SMIL C[Si](C)(C)C#N
Tekniske data
Kogepunkt 118°C to 119°C
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl cyanide
Smeltepunkt 11°C to 12°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3383
Beilstein 1737612
Flammepunkt 1°C (33°F)
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 99.21
Procent renhed 97%
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.391
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.783
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl cyanide