Få mere at vide
Trimethylsilylbromacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 68 °C til 69 °C (17 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsilyl bromoacetate |
| CAS | 18291-80-0 |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 28 °C (82 °F) |
| Molekylær formel | C5H11BrO2Si |
| MDL nummer | MFCD00000187 |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1927560 |
| Synonym | trimethylsilyl bromoacetate, bromoacetic acid trimethylsilyl ester, acetic acid, bromo-, trimethylsilyl ester, acmc-209ek0, trimethylsilyl monobromoacetate, trimethylsilylbromoacetate, bromoacetic acid, tms derivative, zchhfmwudhxpfn-uhfffaoysa |
| Vis mere |