Få mere at vide
Trimethylsilyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10582231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582231 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10582231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215990050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl bromoacetate
Navn note 98%
CAS 18291-80-0
Farve Yellow
Tæthed 1.28g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H11BrO2Si
Lineær formel BrCH2CO2Si(CH3)3
Brydningsindeks 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00000187
Mængde 5 g
Synonym trimethylsilyl bromoacetate, bromoacetic acid trimethylsilyl ester, acetic acid, bromo-, trimethylsilyl ester, acmc-209ek0, trimethylsilyl monobromoacetate, trimethylsilylbromoacetate, bromoacetic acid, tms derivative, zchhfmwudhxpfn-uhfffaoysa
InChI nøgle ZCHHFMWUDHXPFN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)OC(=O)CBr
IUPAC navn trimethylsilyl 2-bromoacetate
Molekylvægt (g/mol) 211.13
PubChem CID 87554
Formel vægt 211.14
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid