Få mere at vide
Trimethylsilyl Azide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsilyl Azide |
| CAS | 4648-54-8 |
| Molekylær formel | C3H9N3Si |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Azidotrimethylsilane, Trimethylazidosilane, Trimethylsilicon Azide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | azido(trimethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.21 |
| Formel vægt | 115.0566 |