Få mere at vide
Trimethylsilylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382685
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11382685
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00173.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Trimethylsilylazid bruges som azidoneringsreagens til aminer, amider, aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af alfa- og beta-siloxyazider ud fra carbonylforbindelser og epoxider. Det bruges også til fremstilling af heterocykliske forbindelser og fungerer også som en effektiv erstatning for hydrazoesyre. Desuden bruges det i Oseltamivir totalsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilylazid bruges som azidoneringsreagens til aminer, amider, aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af alfa- og beta-siloxyazider ud fra carbonylforbindelser og epoxider. Det bruges også til fremstilling af heterocykliske forbindelser og fungerer også som en effektiv erstatning for hydrazoesyre. Desuden bruges det i Oseltamivir totalsyntese.
Opløselighed Blandbar med
toluen, dichlormethan, diethylether og de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4648-54-8
Molekylær formel C3H9N3Si
Molekylvægt (g/mol) 115.21
MDL nummer MFCD00001986
InChI nøgle SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
SMIL C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl azide
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 0.872
Kogepunkt 95°C to 99°C
Flammepunkt 6°C (42°F)
Brydningsindeks 1.414
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1903730
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
IUPAC navn azido(trimethyl)silan
Formel vægt 115.21
Procent renhed 94%