Få mere at vide
Trimethylsilylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362685
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362685 5 g 5g
11372685 25 g 25g
11382685 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00173.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Trimethylsilylazid bruges som azidoneringsreagens til aminer, amider, aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af alfa- og beta-siloxyazider ud fra carbonylforbindelser og epoxider. Det bruges også til fremstilling af heterocykliske forbindelser og fungerer også som en effektiv erstatning for hydrazoesyre. Desuden bruges det i Oseltamivir totalsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilylazid bruges som azidoneringsreagens til aminer, amider, aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af alfa- og beta-siloxyazider ud fra carbonylforbindelser og epoxider. Det bruges også til fremstilling af heterocykliske forbindelser og fungerer også som en effektiv erstatning for hydrazoesyre. Desuden bruges det i Oseltamivir totalsyntese.
Opløselighed Blandbar med
toluen, dichlormethan, diethylether og de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4648-54-8
Molekylær formel C3H9N3Si
Molekylvægt (g/mol) 115.21
MDL nummer MFCD00001986
InChI nøgle SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
SMIL C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl azide
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 0.872
Kogepunkt 95°C to 99°C
Flammepunkt 6°C (42°F)
Brydningsindeks 1.414
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1903730
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
IUPAC navn azidotrimethylsilan
Formel vægt 115.21
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl azide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl azide