Få mere at vide
Trimethylsilyl acrylate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31082564
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31082564 25 g
31079510 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31082564 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11261125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
95% GC (stabilized with BHT)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl acrylate
CAS 13688-55-6
Molekylær formel C6H12O2Si
MDL nummer MFCD00156432
Mængde 25 g
SMIL C=CC(O[Si](C)(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 144.24
Procent renhed 95%