Få mere at vide
(Trimethylsilyl)acetylen, 98%
Beschreibung
(Trimethylsilyl)acetylen anvendes til fremstilling af trimethylsilanyl-propiolsyreethylester ved omsætning med carbonochloridsyreethylester såvel som ved syntese af iodalkener ved radikal addition af perfluoralkyliodider. Det bruges som en nukleofil i Friedel-Crafts type acyleringer og alkyleringsreaktioner, som en ligand i organometallisk kemi og et nyttigt reagens i cycloadditionsreaktioner. Det fungerer som en forløber for lithiumtrimethylsilylacetylid Det finder anvendelse i syntesen af (± )-estron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Trimethylsilyl)acetylen anvendes til fremstilling af trimethylsilanyl-propiolsyreethylester ved omsætning med carbonochloridsyreethylester såvel som ved syntese af iodalkener ved radikal addition af perfluoralkyliodider. Det bruges som en nukleofil i Friedel-Crafts type acyleringer og alkyleringsreaktioner, som en ligand i organometallisk kemi og et nyttigt reagens i cycloadditionsreaktioner. Det fungerer som en forløber for lithiumtrimethylsilylacetylid Det finder anvendelse i syntesen af (± )-estron.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 52 °C til 53 °C |
| Kemisk navn eller materiale | (Trimethylsilyl)acetylene |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | HC≡CSi(CH3)3 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 906752 |
| Flammepunkt | < −34 °C (−29 °F) |
| Opløselighedsinformation | Blandet med organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 98.22 |
| Procent renhed | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (Trimethylsilyl)acetylene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- MIXTURE LIST-Contain: (Trimethylsilyl)acet