Få mere at vide
(Trimethylsilyl)acetylen, 98%
Artikelnummer. 11405273
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405273 5 g 5g
11415273 25 g 25g
11425273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12856.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98,22 g/mol
(Trimethylsilyl)acetylen anvendes til fremstilling af trimethylsilanyl-propiolsyreethylester ved omsætning med carbonochloridsyreethylester såvel som ved syntese af iodalkener ved radikal addition af perfluoralkyliodider. Det bruges som en nukleofil i Friedel-Crafts type acyleringer og alkyleringsreaktioner, som en ligand i organometallisk kemi og et nyttigt reagens i cycloadditionsreaktioner. Det fungerer som en forløber for lithiumtrimethylsilylacetylid Det finder anvendelse i syntesen af (± )-estron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Trimethylsilyl)acetylen anvendes til fremstilling af trimethylsilanyl-propiolsyreethylester ved omsætning med carbonochloridsyreethylester såvel som ved syntese af iodalkener ved radikal addition af perfluoralkyliodider. Det bruges som en nukleofil i Friedel-Crafts type acyleringer og alkyleringsreaktioner, som en ligand i organometallisk kemi og et nyttigt reagens i cycloadditionsreaktioner. Det fungerer som en forløber for lithiumtrimethylsilylacetylid Det finder anvendelse i syntesen af (± )-estron.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-54-2
Molekylær formel C5H10Si
Molekylvægt (g/mol) 98.22
MDL nummer MFCD00008569
InChI nøgle CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC navn ethynyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#C
Tekniske data
Kogepunkt 52 °C til 53 °C
Kemisk navn eller materiale (Trimethylsilyl)acetylene
Mængde 5 g
Flammepunkt < −34 °C (−29 °F)
Brydningsindeks 1.39
Tæthed 0.71
Lineær formel HC≡CSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 906752
Opløselighedsinformation Blandet med organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 98.22
Procent renhed 98%