Få mere at vide
Trimethylsilyl acetate 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10455285 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
100g; Glass bottle
Artikelnummer.
10455285 100g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10455285 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391981000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl acetate
CAS 2754-27-0
Tæthed 0.8840g/mL
Kogepunkt 102.0°C to 104.0°C
Flammepunkt 19°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H12O2Si
Lineær formel CH3COOSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.3870 to 1.3890
MDL nummer MFCD00008695
Mængde 100g
Specifik vægtfylde 0.884
Synonym acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
InChI nøgle QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethylsilyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 132.234
PubChem CID 75988
Formel vægt 132.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.