Få mere at vide
Trimethylsilyl acetate, 97%
Artikelnummer. 11439527
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439527 25 g 25g
11449527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22037.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2754-27-0 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2754-27-0
Molekylær formel C5H12O2Si
Molekylvægt (g/mol) 132.234
MDL nummer MFCD00008695
InChI nøgle QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
PubChem CID 75988
IUPAC navn trimethylsilylacetat
SMIL CC(=O)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl acetate
Smeltepunkt -32°C
Kogepunkt 107°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lineær formel CH3CO2Si(CH3)3
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744463
Formel vægt 132.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl acetate