Få mere at vide
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347029 5 g 5g
15447625 1 g 1g
11357029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26857.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120801-75-4 | C5H9F3O4SSi | 250.26 g/mol
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat er et fluoralkyleringsmiddel, reaktant til fremstilling af difluorcyclopropener, fremstilling af difluorcarbenreagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylsilyl 2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat er et fluoralkyleringsmiddel, reaktant til fremstilling af difluorcyclopropener, fremstilling af difluorcarbenreagenser.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120801-75-4
Molekylær formel C5H9F3O4SSi
Molekylvægt (g/mol) 250.26
MDL nummer MFCD02093343
InChI nøgle XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778022
IUPAC navn trimethylsilyl-2,2-difluor-2-fluorsulfonylacetat
SMIL C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Tæthed 1.27
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 26°C (79°F)
Brydningsindeks 1.367
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Synonym trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, trimethylsilyl2-fluorosulphonyl difluoroacetate, trimethylsilyl fluorosulfonyldifluoroacetate, trimethylsilyl difluoro fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulphonyl difluoroacetate, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetic acid trimethylsilyl ester, pubchem22642, g00021-watson-int, acmc-1c7yr
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 250.27
Procent renhed 94%