Få mere at vide
Trimethylsilanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555286 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15555286 25 g 25g
15545286 5 g 5g
15565286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15555286 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458570250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1066-40-6 | C3H9LiOSi | 96.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-40-6
Molekylær formel C3H9LiOSi
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD02751657
InChI nøgle OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC navn hydroxy(trimethyl)silan
SMIL [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilanol
Smeltepunkt -12.0°C
Tæthed 0.8140g/mL
Kogepunkt 98.0°C
Flammepunkt 4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (CH3)3SiOH
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.814
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.995g/L.
Viskositet 4 mPas (25°C)
Formel vægt 90.2
Procent renhed ≥97.5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.