Få mere at vide
Trimethylsilanol, 95%
Artikelnummer. p-7041194
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15417788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61276.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90.20 g/mol
Trimethylsilanol anvendes som en hydrofob belægning på silikatoverflader. Anvendes som et antimikrobielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Trimethylsilanol anvendes som en hydrofob belægning på silikatoverflader. Anvendes som et antimikrobielt middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1,00 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-40-6
Molekylær formel C3H9LiOSi
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD02751657
InChI nøgle OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
IUPAC navn hydroxy(trimethyl)silan
SMIL [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Tekniske data
Kogepunkt 98°C to 100°C
Kemisk navn eller materiale Trimethylsilanol
Mængde 5 g
Lineær formel (CH3)3SiOH
FN nummer UN1993
Beilstein 1361356
Flammepunkt 4°C (39°F)
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.00mg/ml).
Formel vægt 90.2
Procent renhed 95%
Tæthed 0.814
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.