Få mere at vide
Trimethylsilanol, 95%
Beskrivelse
Trimethylsilanol anvendes som en hydrofob belægning på silikatoverflader. Anvendes som et antimikrobielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trimethylsilanol anvendes som en hydrofob belægning på silikatoverflader. Anvendes som et antimikrobielt middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1,00 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 98°C to 100°C |
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylsilanol |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | (CH3)3SiOH |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1361356 |
| Flammepunkt | 4°C (39°F) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (1.00mg/ml). |
| Formel vægt | 90.2 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.