Få mere at vide
Trimethylphosphine oxide
Artikelnummer. 11367268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367268 5 g 5g
11357268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030394.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 676-96-0 | C3H9OP | 92.078 g/mol
Trimethylphosphinoxid er et almindeligt biprodukt i organisk syntese, herunder Wittig-, Staudinger-, Mitsunobu-reaktionerne og også i fremstillingen af triphenylphosphin. Det er et populært reagens til at inducere krystallisation af forskellige kemiske forbindelser. Det fungerer som en fremragende ligand til hårdmetalcentre. Det kan reagere med 9-methyl-9-azonianthracen-methylsulfat for at få (10-methyl-9,10-dihydro-acridin-9-yl)-phosphonsyre-dimethylester under anvendelse af natriumiodid og acetonitril som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 676-96-0
Molekylær formel C3H9OP
Molekylvægt (g/mol) 92.078
MDL nummer MFCD00013910
InChI nøgle LRMLWYXJORUTBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphine oxide, phosphine oxide, trimethyl, ch3 3po, phosphine oxide,trimethyl-6ci,8ci,9ci, dimethylphosphoryl methane, trimethylphosphane oxide, trimethylphosphineoxide, me3po, acmc-1bhzf, trimethyloxylatophosphonium
PubChem CID 69609
IUPAC navn dimethylphosphorylmethan
SMIL CP(=O)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylphosphine oxide
Smeltepunkt 140°C to 141°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in polar organic solvents.
Formel vægt 92.08
Fysisk form Krystallinsk