Få mere at vide
Trimethylphosphine oxide
Beskrivelse
Trimethylphosphinoxid er et almindeligt biprodukt i organisk syntese, herunder Wittig-, Staudinger-, Mitsunobu-reaktionerne og også i fremstillingen af triphenylphosphin. Det er et populært reagens til at inducere krystallisation af forskellige kemiske forbindelser. Det fungerer som en fremragende ligand til hårdmetalcentre. Det kan reagere med 9-methyl-9-azonianthracen-methylsulfat for at få (10-methyl-9,10-dihydro-acridin-9-yl)-phosphonsyre-dimethylester under anvendelse af natriumiodid og acetonitril som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylphosphine oxide |
| Smeltepunkt | 140°C to 141°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in polar organic solvents. |
| Formel vægt | 92.08 |
| Fysisk form | Crystalline |