Få mere at vide
Trimethylphloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30137860
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137860 5 mg
30135822 10 mg
30004266 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7966005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4463-03-0
Molekylær formel C9 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Synonym 2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triol, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriol;
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzen-1,3,5-triol
SMIL Cc1c(O)c(C)c(O)c(C)c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylphloroglucinol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h10-12H,1-3H3
Formel vægt 168.079