Få mere at vide
Trimethylphenyltin, TRC
Artikelnummer. 30456690
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30456690 10 g
1 options
Artikelnummer. 30456690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79663010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylphenyltin
CAS 934-56-5
Molekylær formel C9H14Sn
Mængde 10 g
Synonym Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
InChI formel InChI=1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
SMIL C[Sn](C)(C)c1ccccc1
IUPAC navn trimethyl(phenyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 240.92
Formel vægt 242.0117