Få mere at vide
Trimethylphenylammonium-tribromid, TRC
Artikelnummer. 30456996
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30456996 25 g
1 options
Artikelnummer. 30456996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79614025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylphenylammonium Tribromide
CAS 4207-56-1
Molekylær formel C9H14Br3N
Mængde 25 g
Synonym N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide) (1:1), Trimethylphenylammonium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium Bromide (Br31-), Jacques Reagent, NSC 138640, NSC 173340, NSC 87897, Phenyltrimethylammonium Perbromide, Phenyltrimethylammonium Tribromide, Trimethylphenylammonium Perbromide
InChI formel InChI=1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1
SMIL C[N+](C)(C)c1ccccc1.Br[Br-]Br
Molekylvægt (g/mol) 375.93
Formel vægt 372.8676