Få mere at vide
Trimethylphenylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30454782
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454782 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796640100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylphenylammonium Iodide
CAS 98-04-4
Molekylær formel C9H14IN
Mængde 100 mg
Synonym Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide
InChI formel InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC navn trimethyl(phenyl)azanium; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 263.12
Formel vægt 263.0171