Få mere at vide
Trimethylphenylammoniumiodid, TRC
Product Code. 30456618
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30456618 1 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30456618 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT7966401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trimethylphenylammonium Iodide
CAS 98-04-4
Molekylær formel C9H14IN
Mængde 1 g
Synonym Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide
InChI formel InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC navn trimethyl(phenyl)azanium; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 263.12
Formel vægt 263.0171